Learn More
Alfa Aesar™ N-Dodecyl-Thiocyanat, 97 %
Artikelnummer. 11311757
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 765-15-1
Summenformel C13H25NS
Molekulargewicht (g/mol) 227.41
MDL-Nummer MFCD00019773
InChI-Schlüssel RYZZMYXTNUJGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl thiocyanate, n-dodecyl thiocyanate, thiocyanic acid, dodecyl ester, lauryl rhodanate, lorol thiocyanate, laurylrhodanide, loro, dodecane, 1-thiocyanato, laurylthiokyanat, 1-dodecyl thiocyanate
PubChem CID 69827
IUPAC-Name Dodecylthiocyanat
SMILES CCCCCCCCCCCCSC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl thiocyanate
Dichte 0.896
Siedepunkt 180°C (18 mmHg)
Brechungsindex 1.468
Menge 5 g
Beilstein 1770396
Formelmasse 227.41
Reinheit (%) 97%