Learn More
N-Decan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Decan wird sowohl als Lösungsmittel als auch als interner Standard bei der GC-Analyse von Oxalsäure, Malonsäuren und Succinsäuren verwendet. Es wird in der Farbherstellung als Kohlenwasserstofflösemittel und für Holzbeizen und -lacke als Lacklösungsmittel verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Kraftstoffen für die Automobilindustrie wie beispielweise Benzin.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ether. Mischbar mit Ethanol und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N-Decan wird sowohl als Lösungsmittel als auch als interner Standard bei der GC-Analyse von Oxalsäure, Malonsäuren und Succinsäuren verwendet. Es wird in der Farbherstellung als Kohlenwasserstofflösemittel und für Holzbeizen und -lacke als Lacklösungsmittel verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Kraftstoffen für die Automobilindustrie wie beispielweise Benzin.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ether. Mischbar mit Ethanol und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Decane |
Schmelzpunkt | °C to 30°C |
Dichte | 0.730 |
Siedepunkt | 172°C to 174°C |
Flammpunkt | 46°C (115°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.4115 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1696981 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decaan
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.