Learn More
N-Chlorsuccinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Regioselektive Chlorierung und oxidierendes Reagenz. N-Chlorosuccinimid wird als Chlorierungsmittel, mildes Oxidationsmittel und Schwimmbaddesinfektionsmittel verwendet. Es wird bei der Mikrobestimmung von Hydrazinsalzen durch Titrometrie sowie beim Nachweis von Arsen im +3-oxidativen Zustand verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Gummizusätzen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt für Antibiotika-Medikamente verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Benzol, Aceton und Essigsäure. Schwer löslich in Äther, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Petrolether.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Aminen, Ammoniak, Eisen und Eisensalzen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Chlorosuccinimide, 98% |
Schmelzpunkt | 146°C to 150°C |
Dichte | 1.65 g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 50 g |
Beilstein | 113915 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,benzene,acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum ether. |
Formelmasse | 133.53 |
Sicherheit und Handhabung
- N-Chlorosuccinimide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Chlorosuccinimide