Learn More
N-Carbethoxy-4-piperidon, ≥ 98.5 , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439090
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29976-53-2
Summenformel C8H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.2
MDL-Nummer MFCD00006188
InChI-Schlüssel LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 34767
IUPAC-Name Ethyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1350g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 98.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
Menge 10 g
Relative Dichte 1.135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 98.5+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Carbethoxy-4-piperidone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.