Learn More
N-Butylsulfoxid (tech.), 93 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10635332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl sulfoxide
Namenshinweis tech., 93%
CAS 2168-93-6
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 35.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 93%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18OS
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SO
Brechungsindex 1.4669
MDL-Nummer MFCD00002093
Menge 25 mL
Beilstein 01, 371
Relative Dichte 0.83
Synonym dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
InChI-Schlüssel LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCS(=O)CCCC
IUPAC-Name 1-Butylsulfinylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 162.29
PubChem CID 16568
Formelmasse 162.29
Reinheit (%) 93%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • n-Butyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Butylsulfoxid (tech.), 93 %, ACROS Organics™ >