Learn More
N-Bsmoc-L-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Bsmoc-L-phenylalanine |
Schmelzpunkt | 167°C to 169°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 8282210 |
Optische Drehung | −36° (c=1 in DMF) |
Formelmasse | 387.41 |
Reinheit (%) | 97% |