Learn More
N-(Brommethyl)phthalimid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377855
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-26-3
Summenformel C9H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 240.056
MDL-Nummer MFCD00005897
InChI-Schlüssel UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromomethyl phthalimide, 2-bromomethyl isoindoline-1,3-dione, n-bromomethylphthalimide, phthalimide, n-bromomethyl, phthalimidomethyl bromide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl, 2-bromomethyl isoindole-1,3-dione, 2-bromomethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, acmc-1awzk
PubChem CID 79244
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Bromomethyl)phthalimide
Schmelzpunkt 144°C to 150°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 140943
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 240.07
Reinheit (%) 95%