Learn More
N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-prolin, 97 %, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546864
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline
CAS 176486-63-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C25H28N2O6
MDL-Nummer MFCD00673783
Menge 1 g
Spezifische Drehung -33° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Synonym 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-n-fmoc-amino-l-proline, 2s,4r-n-tert-butoxycarbonyl-4-n-9-fluorenylmethoxycarbonyl aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzbaa1783, 2s,4r-fmoc-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxyli, 2s,4r-1-boc-4-n-fmoc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-trans-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-proline
InChI-Schlüssel UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-Name (2S,4R)-4-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 452.5
PubChem CID 2756135
Formelmasse 452.5
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline