Learn More
N-Boc-O-Benzyl-L-Serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-O-benzyl-L-serine |
Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
Beilstein | 3064461 |
Formelmasse | 295.33 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Fest |