Learn More
N-Boc-O-Benzyl-D-Threonin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-O-benzyl-D-threonine |
Schmelzpunkt | 115°C to 118°C |
Beilstein | 7339503 |
IUPAC-Name | 3-(Benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}Butansäure |
Formelmasse | 309.36 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |