Learn More
N-BOC-L-Valinol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10614365
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 79069-14-0
Summenformel C10H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.28
MDL-Nummer MFCD00082635
InChI-Schlüssel OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
PubChem CID 7021464
IUPAC-Name Tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-carbamat
SMILES CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-L-Valinol
Verpackung Glasflasche
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9950g/mL
Siedepunkt 218.0°C
Menge 5 g
Flammpunkt 85°C
Prozentgehaltsbereich 96%
Formelmasse 203.28
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-L-Valinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.