Learn More
N-BOC-L-tert-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-BOC-L-tert-Leucine |
Schmelzpunkt | 118.0°C to 121.0°C |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Drehung | -4.0° to -5.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetic acid) |
IUPAC-Name | () -2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-Dimethylbutansäure |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-BOC-L-tert-Leucine