Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin-Benzyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456428
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es ist an Mitsunobu-Reaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59524-02-6
Summenformel C15H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 295.335
MDL-Nummer MFCD00076983
InChI-Schlüssel BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-ser-obzl, boc-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, ambotzbaa1202, pubchem12169, n-boc-serine benzyl ester, n-boc-l-serine benzyl ester
PubChem CID 7018792
IUPAC-Name Benzyl-(2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-serine benzyl ester
Schmelzpunkt 70°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 295.33
Reinheit (%) 95%