Learn More
N-Boc-L-Phenylalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369879
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
N-Boc-L-phenylalaninol is employed in the synthesis of biochemically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Phenylalaninol wird bei der Synthese biochemisch aktiver Verbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66605-57-0
Summenformel C14H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 251.33
MDL-Nummer MFCD00076976
InChI-Schlüssel LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
PubChem CID 2733675
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-phenylalaninol
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Beilstein 3652004
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 251.33
Optische Drehung −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 99%