Learn More
N-Boc-L-isoleucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334276
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106946-74-1
Summenformel C11H23NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.31
MDL-Nummer MFCD00235929
InChI-Schlüssel BPLDQMXXYMKQPW-DTWKUNHWSA-N
Synonym n-boc-l-isoleucinol, boc-isoleucinol, n-boc-l-isolucinole, n-boc-2s,3s---2-amino-3-methyl-1-pentanol, boc-l-isoleucinol, tert-butyl 2s,3s-1-hydroxy-3-methylpentan-2-yl carbamate, boc-ile-ol, ambotzbal1038, pubchem15801
PubChem CID 14237729
IUPAC-Name tert-butyl N-[(2S,3S)-1-hydroxy-3-methylpentan-2-yl]carbamate
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-isoleucinol
Siedepunkt 121°C to 126°C (0.6mmHg)
Brechungsindex 1.453
Beilstein 3604099
Menge 5 g
Formelmasse 217.31
Reinheit (%) 95%