Learn More
N-Boc-D-Glutaminsäure5-Benzyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Glutaminsäure 5-Benzylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
N-Boc-L-Glutaminsäure 5-Benzylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester |
Schmelzpunkt | 69°C to 71°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2226572 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in N,N- Dimethyl formamide. |
Optische Drehung | −5.5° (c=1 in Acetic Acid) |
Formelmasse | 337.37 |
Reinheit (%) | 98% |