Learn More
N-Boc-D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352829
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106454-69-7
Summenformel C14H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 251.33
MDL-Nummer MFCD00216472
InChI-Schlüssel LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
Synonym n-boc-d-phenylalaninol, boc-d-phenylalaninol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalaninol, r-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, pubchem5739, r-n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenylalaninol
PubChem CID 7019371
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2R)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-phenylalaninol
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Menge 1 g
Formelmasse 251.33
Reinheit (%) 98%