Learn More
N-Boc-D-Leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-leucinol |
CAS | 106930-51-2 |
Siedepunkt | 213°C |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C11H23NO3 |
Brechungsindex | 1.449 |
MDL-Nummer | MFCD00235931 |
Synonym | boc-d-leucinol, n-boc-d-leucinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, r-n-tert-butoxycarbonyl leucinol, ksc498g1f, r-1-hydroxymethyl-3-methyl-butyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2 r-t-butoxycarbonylamino-4-methylpentanol, tert-butyl r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate |
InChI-Schlüssel | LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N |
Dichte | 0.983 g/mL |