Learn More
N-Boc-D-Glutaminsäure5-Benzyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419058
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35793-73-8
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.372
MDL-Nummer MFCD00038258
InChI-Schlüssel AJDUMMXHVCMISJ-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-glu obzl-oh, boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-d-glutamic acid 5-benzylester, n-boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, 2r-5-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzbaa1354, boc-d-glutamic acid gamma-benzyl ester, pubchem12172, pubchem14934, boc-d-glu obn-oh
PubChem CID 7010513
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-glutamic acid 5-benzyl ester
Menge 25 g
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 98%