Learn More
n-Boc-d-alpha-Phenylglycinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466300
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102089-74-7
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.299
MDL-Nummer MFCD00274205
InChI-Schlüssel IBDIOGYTZBKRGI-NSHDSACASA-N
Synonym boc-d-phenylglycinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-2-phenylglycinol, --n-boc-d-alpha-phenylglycinol, r-tert-butyl 2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, n-boc-d-2-phenylglycinol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-phenylethanol, tert-butyl 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, carbamic acid, 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r---2-boc-amino-2-phenylethanol
PubChem CID 7016461
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1R)-2-hydroxy-1-phenylethyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-alpha-phenylglycinol
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Menge 5 g
Formelmasse 237.3
Optische Drehung −40° (c=1 in Chloroform)
Reinheit (%) 99%