Learn More
N-Boc-Anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421418
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1-3-3422
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00043723
InChI-Schlüssel KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-aniline
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Farbe Braun bis Weiß
Strukturformel C6H5NHCO2C(CH3)3
Menge 25 g
Synonym guanidine carbonate 2:1, guanidine, carbonate, carbonic acid; bis guanidine, unii-v3394x3g2w, dsstox_cid_9189, dsstox_rid_78702, dsstox_gsid_29189, diguanidine carbonate, bis guanidine ; soda, guanidine carbonate salt
IUPAC-Name tert-butyl N-phenylcarbamate
PubChem CID 11650
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Fest