Learn More
N-BOC-3-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10410924
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101385-93-7
Summenformel C9H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
MDL-Nummer MFCD01631194
InChI-Schlüssel JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
PubChem CID 471360
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-3-pyrrolidinone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Farbe Orange bis Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-3-pyrrolidinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.