Learn More
N-Boc-2-propargyl-D-Glycin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409088
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63039-46-3
Summenformel C10H14NO4
Molekulargewicht (g/mol) 212.23
MDL-Nummer MFCD01320886
InChI-Schlüssel AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Synonym boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
PubChem CID 7009126
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-propargyl-D-glycine
Menge 250 mg
IUPAC-Name (2R)-2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}pent-4-ynoat
Formelmasse 213.23
Reinheit (%) 95%