Learn More
N-Benzyltrifluormethansulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399335
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36457-58-6
Summenformel C8H8F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.21
MDL-Nummer MFCD00042074
InChI-Schlüssel IJHVVEQTOXFGCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118985
IUPAC-Name N-benzyl-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyltrifluoromethanesulfonamide
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Strukturformel C6H5CH2NHSO2CF3
Menge 5 g
Beilstein 2119124
Synonym n-benzyltrifluoromethanesulfonamide, n-benzyltriflamide, n-benzyl trifluoromethanesulfonamide, n-benzyl-1,1,1-trifluoromethanesulphonamide, benzyl trifluoromethyl sulfonyl amine, trifluoromethanesulfonamidenbenzyl, acmc-1ahjf, 1,1,1-trifluoro-n-phenylmethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide,1,1,1-trifluoro-n-phenylmethyl, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-phenylmethyl
Formelmasse 239.22
Reinheit (%) 97%