Learn More
N-Benzylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357406
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-83-0
Summenformel C8H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00041370
InChI-Schlüssel UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylthiourea, 1-benzyl-2-thiourea, n-benzylthiourea, thiourea, phenylmethyl, urea, 1-benzyl-2-thio, unii-mrp6y7412k, amino benzylamino methane-1-thione, n-benzylthioformamide, benzylthioharnstoff, n-benzyl thiourea
PubChem CID 737375
IUPAC-Name benzylthiourea
SMILES NC(=S)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylthiourea
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 972372
Formelmasse 166.25
Reinheit (%) 98%