Learn More
N-Benzyloxycarbonylglycinamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 949-90-6
Summenformel C10H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00042825
InChI-Schlüssel HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-gly-nh2, z-glycineamide, z-glycine amide, benzyl n-carbamoylmethyl carbamate, benzyl n-2-amino-2-oxoethyl carbamate, benzyl carbamoylmethylcarbamate, n-carbamoylmethyl phenylmethoxy carboxamide, n-benzyloxycarbonylglycinamide, z-glycinamide, cbz-glyamide
PubChem CID 70366
IUPAC-Name Benzyl-N-(2-amino-2-oxoethyl)carbamat
SMILES NC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonylglycinamide
Schmelzpunkt 136°C to 139°C
Strukturformel C6H5CH2OCONHCH2CONH2
Menge 25 g
Beilstein 2054564
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 97%