Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin-Benzylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester is used as a building block in peptide synthesis and as a biochemical reagent. It is also used to synthesize the corresponding N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serine benzyl ester. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin-Benzylester wird als Baustein in der Peptidsynthese und als biochemisches Reagenz verwendet. Wird auch zur Synthese des entsprechenden N-Benzyloxycarbonyl-O-Tert-Butyl-(lor dl)-Serin-Benzylesters verwendet. Darüber hinaus dient es als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin-Benzylester wird als Baustein in der Peptidsynthese und als biochemisches Reagenz verwendet. Wird auch zur Synthese des entsprechenden N-Benzyloxycarbonyl-O-Tert-Butyl-(lor dl)-Serin-Benzylesters verwendet. Darüber hinaus dient es als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester |
Schmelzpunkt | 82°C to 84°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 329.32 |
Reinheit (%) | 99% |