Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327389
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58917-85-4
Summenformel C17H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
MDL-Nummer MFCD00191193
InChI-Schlüssel WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Synonym cbz-d-phenylalaninol, z-d-phenylalaninol, n-carbobenzoxy-d-phenylalaninol, r-+-2-cbz-amino-3-phenyl-1-propanol, r-+-2-benzyloxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, n-carbobenzyloxy-d-phenylalaninol, r-+-2-carbobenzyloxyamino-3-phenyl-1-propanol, benzyl n-2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, r-2-z-amino-3-phenyl-1-propanol, benzyl 2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate
PubChem CID 736170
IUPAC-Name Benzyl-N-[(2R)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMILES OC[C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Menge 1 g
Formelmasse 285.35
Optische Drehung +42° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 98%