Learn More
n-Benzyloxycarbonyl-d-Alaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470467
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61425-27-2
Summenformel C11H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.25
MDL-Nummer MFCD00672531
InChI-Schlüssel AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Synonym r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide
PubChem CID 6951254
IUPAC-Name Benzyl-N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Menge 25 g
Formelmasse 209.25
Reinheit (%) 98%