Learn More
N-Benzylidenanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
N-Benzylideneanilin ist eine zusätzliche Färbung, die in verschiedenen Immunoassays verwendet wird, einschließlich Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und anderen Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzylidenanilin ist ein zusätzlicher Farbstoff, der in verschiedenen Immunassays verwendet wird, einschließlich Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und anderen Anwendungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Chloroform, Alkohol und Essigsäureanhydrid.
Hinweise
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
N-Benzylidenanilin ist ein zusätzlicher Farbstoff, der in verschiedenen Immunassays verwendet wird, einschließlich Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und anderen Anwendungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Chloroform, Alkohol und Essigsäureanhydrid.
Hinweise
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzylideneaniline |
CAS | 538-51-2 |
Schmelzpunkt | 52°C to 54°C |
Flammpunkt | >110°C |
Summenformel | C13H11N |
MDL-Nummer | MFCD00003027 |
Menge | 5 g |
Merck Index | 14,1138 |
Synonym | n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline |
Löslichkeitsinformationen | Soluble aq. soln. (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride. |