Learn More
N-Benzylidenanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439120
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
N-Benzylideneanilin ist eine zusätzliche Färbung, die in verschiedenen Immunoassays verwendet wird, einschließlich Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und anderen Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzylidenanilin ist ein zusätzlicher Farbstoff, der in verschiedenen Immunassays verwendet wird, einschließlich Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und anderen Anwendungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Chloroform, Alkohol und Essigsäureanhydrid.
Hinweise
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-51-2
Summenformel C13H11N
Molekulargewicht (g/mol) 181.24
MDL-Nummer MFCD00003027
InChI-Schlüssel UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline, n-benzalaniline, benzaldehyde anil, aniline, n-benzylidene, benzenamine, n-phenylmethylene, n-phenylmethylene benzenamine
PubChem CID 10858
IUPAC-Name N-,1-Diphenylmethanimin
SMILES C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylideneaniline
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Merck Index 14,1138
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride.
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 99%