Learn More
N-Benzylglycin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348256
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17136-36-6
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00190772
InChI-Schlüssel KGSVNOLLROCJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine, 2-benzylamino acetic acid, n-benzyl glycine, glycine, n-phenylmethyl, n-phenylmethyl glycine, benzylglycine, benzylamino acetic acid, n-benzylglycin, bzl-gly-oh
PubChem CID 86965
IUPAC-Name 2-(benzylamino)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylglycine
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Beilstein 2209788
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) ≥98%