Learn More
N-Benzyl-tert-butylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394474
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
N-Benzyl-tert-butylamine, is used as a protected amine. It aids in the oxidation to the corresponding hydroxylamine and nitrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzyl-tert.-Butylamin, wird als geschütztes Amin verwendet. Es hilft bei der Oxidation zum entsprechenden Hydroxylamin und Nitron.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3378-72-1
Summenformel C11H17N
Molekulargewicht (g/mol) 163.264
MDL-Nummer MFCD00008798
InChI-Schlüssel DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl benzylamine, n-tert-butylbenzylamine, n-benzyl-tert-butylamine, tert-butylbenzylamine, n-t-butylbenzylamine, benzenemethanamine, n-1,1-dimethylethyl, benzyl tert-butyl amine, tert-butyl benzylamine, t-butylbenzylamine, n-1,1-dimethylethyl benzylamine
PubChem CID 76908
IUPAC-Name N-benzyl-2-methylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(C)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-tert-butylamine
Schmelzpunkt -30°C to -25°C
Dichte 0.899
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Strukturformel C6H5CH2NHC(CH3)3
Brechungsindex 1.497
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 507464
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 163.27
Reinheit (%) 96%