Learn More
N-Benzyl-N-tert-butyl-4-(Chlormethyl)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-N-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzamide |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 315.84 |
Reinheit (%) | 97% |