Learn More
N-Benzyl-N-tert-Butyl-4-Chlorobutyramid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-N-tert-butyl-4-chlorobutyramide |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 267.79 |
Reinheit (%) | 97% |