Learn More
N-Benzyl-N-Tert-Butyl-3-Nitrobenzamid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-N-tert-butyl-3-nitrobenzamide |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 312.36 |
Reinheit (%) | 97% |