Learn More
N-Benzyl-N-Phenylhydrazinhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483607
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5705-15-7
Summenformel C13H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 234.73
MDL-Nummer MFCD00050690
InChI-Schlüssel JTYLHYOCBGPMNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazine hydrochloride, usaf ek-1666, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, monohydrochloride, alpha-benzyl-alpha-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, 1-benzyl-1-phenyl-, hydrochloride, 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride van, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-209lvq
PubChem CID 79785
IUPAC-Name hydrogen 1-benzyl-1-phenylhydrazine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 178°C to 181°C
Menge 25 g
Beilstein 3707186
Formelmasse 234.73
Reinheit (%) ≥98%