Learn More
N-Benzyl-N-ethylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468717
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-59-1
Summenformel C15H17N
Molekulargewicht (g/mol) 211.31
MDL-Nummer MFCD00009037
InChI-Schlüssel HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
PubChem CID 7098
IUPAC-Name N-Benzyl-N-ethylanilin
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-ethylaniline
Dichte 1.03
Siedepunkt 163°C to 164°C (6 mmHg)
Flammpunkt >157°C (315°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 250 g
UN-Nummer UN2274
Beilstein 2099852
Merck Index 14,3769
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 98%