Learn More
N-(Benzyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451898
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Verwendung in der chemischen Forschung und als pharmazeutischer Wirkstoff.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 837-18-3
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.312
MDL-Nummer MFCD00092709
InChI-Schlüssel GRTPAOVVVLZLDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonamide, n-benzyl, n-benzyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-phenylmethyl, n-benzyl benzenesulfonamide, maybridge1_001915, n-phenylsulfonylbenzylamine, benzyl phenylsulfonyl amine, 2-12-00-00571 beilstein handbook reference
PubChem CID 95236
IUPAC-Name N-benzylbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Benzyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 247.31
Reinheit (%) 97%