Learn More
N-Benzyl-4-methoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307596
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17377-95-6
Summenformel C14H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD00059298
InChI-Schlüssel LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
PubChem CID 519413
IUPAC-Name N-benzyl-4-methoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-4-methoxyaniline
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Siedepunkt 138°C to 140°C (0.1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1877781
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 99%