Learn More
N-Benzyl-4-Fluorobenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442828
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55096-88-3
Summenformel C14H14FN
Molekulargewicht (g/mol) 215.271
MDL-Nummer MFCD00716882
InChI-Schlüssel SXZSRGKJZKOZRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-1-4-fluorophenyl methanamine, benzyl-4-fluoro-benzyl-amine, benzyl-4-fluorobenzyl amine, benzyl 4-fluorophenyl methyl amine, benzyl 4-fluorobenzyl amine, 4-fluorophenyl methyl benzylamine, n-benzyl-n-4-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine,4-fluoro-n-phenylmethyl, n-4-fluorophenyl methyl-1-phenylmethanamine
PubChem CID 784761
IUPAC-Name N-[(4-fluorphenyl)methyl]-1-phenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-4-fluorobenzylamine
Menge 250 mg
Formelmasse 215.27
Reinheit (%) 97%