Learn More
N-Benzyl-4-(Chloromethyl)-N-Isopropylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-4-(chloromethyl)-N-isopropylbenzamide |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 301.81 |
Reinheit (%) | 97% |