Learn More
N-Benzyl-4-Chlorbenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491798
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7461-34-9
Summenformel C14H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 245.71
MDL-Nummer MFCD00018682
InChI-Schlüssel LSMWDKIFKGLNSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-4-chloro-benzamide, 4-chloro-n-benzylbenzamide, n∼1∼-benzyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-phenylmethyl benzamide, 4-chlorophenyl-n-benzylcarboxamide, 4-chloranyl-n-phenylmethyl benzamide
PubChem CID 346668
IUPAC-Name N-benzyl-4-chlorobenzamide
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-4-chlorobenzamide
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 245.71
Reinheit (%) 97%