Learn More
N-Benzyl-2,6-Difluor-N-Isopropylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444936
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421262-76-1
Summenformel C17H17F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 289.326
MDL-Nummer MFCD22683052
InChI-Schlüssel WMGHZTPHABWXOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-2,6-difluoro-n-isopropylbenzamide
PubChem CID 97030377
IUPAC-Name N-Benzyl-2,6-difluor-N-propan-2-ylbenzamid
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 289.32
Reinheit (%) 97%