Learn More
N-Benzoylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378775
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
N-Benzoylthiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzoylthiourea ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-23-3
Summenformel C8H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.225
MDL-Nummer MFCD00041191
InChI-Schlüssel DQMWMUMCNOJLSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylthiourea, n-benzoylthiourea, 1-benzoyl-2-thiourea, necacyl, 1-benzoylthiourea, benzamide, n-thiocarbamoyl, urea, 1-benzoyl-2-thio, benzamide, n-aminothioxomethyl, n-aminothioxomethyl benzamide, benzamide, n-aminothioxomethyl-9ci
PubChem CID 2735473
IUPAC-Name N-carbamothioylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoylthiourea
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1942772
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) 98%