Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-α-Benzoyl-DL-Arginin-4-Nitroanilid-Hydrochlorid, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 434.89 |
Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
Menge | 1 g |