Learn More
Thermo Scientific™ N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-Asparagin, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine |
Schmelzpunkt | ∽166°C (decomposition) |
Beilstein | 1712104 |
Formelmasse | 204.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |