Learn More
N-α-BOC-N-Epsilon-(2-chlor-Z)-L-Lysin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11955511
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-α-BOC-N-ε-(2-chloro-Z)-L-lysine
CAS 54613-99-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C19H27ClN2O6
Menge 5 g
Spezifische Drehung -11
Synonym boc-lys 2-cl-z-oh, boc-lys 2-cl-cbz-oh, n-boc-n'-2-chlorobenzyloxycarbonyl-l-lysine, n-boc-n-2-chloro-cbz-l-lysine, boc-l-lys 2-cl-z-oh, ambotzbaa1102, boc-lys clz-oh, pubchem12945, boc-lys cl-z-oh, boc-lys-2-cl-z-oh
InChI-Schlüssel ATUMDPHEFWGCJF-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-6-[(2-Chlorphenyl)methoxycarbonylamino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 414.89
PubChem CID 7269331
Formelmasse 414.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-Chloro-Z)-L-lysine