Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-L-Asparagin, 98+ %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-L-asparagine |
Schmelzpunkt | ∼170°C (decomposition) |
Beilstein | 1977963 |
Formelmasse | 232.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | −7.3° (c=2 in DMF) |