Learn More
N(alpha)-Boc-L-Arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-L-arginine |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2419628 |
Optische Drehung | −6.5° (c=1 in Acetic Acid) |
Formelmasse | 274.32 |
Reinheit (%) | 98% |